N-(2,4-Difluorphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-2',4'-difluoroacetanilide, 2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)acetamide
KM02681.1
KM02681.10
KM02681.50
MAYBKM02681.1EA
0
EUR
MAYBKM02681.1
MAYBKM02681.10
MAYBKM02681.50
N-(2,4-Difluorphenyl)-2-chloracetamid
N-(2,4-Difluorphenyl)-2-chloracetamid
Formel:
C₈H₆ClF₂NO Molecular Weight: 205,5892 g/mol |
MDL:
MFCD00077473 CAS-Nummer: 96980-65-3 |