(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrate, (S)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
L19996.06 L19996.14
L19996.06EA 111 EUR
L19996.06 L19996.14
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrat ≥98%
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrat
Purity: 98% CAS No.: 53562-86-0 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 56-58°/11mm Beilstein Reference: 1720583 Optical Rotation: +48.5° (c=1.3 in chloroform) MDL No.: MFCD00064461
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118.13 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.055
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064461
CAS-Nummer: 53562-86-0
EINECS: 258-628-8