Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B38503-100G
B38503-250G
B38503-25G
SIALB38503-100GEA
60.1
EUR
SIALB38503-100G
SIALB38503-250G
SIALB38503-25G
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid
Formel:
C₄H₁₀Cl₃N Molecular Weight: 178,49 g/mol |
MDL:
MFCD00012515 CAS-Nummer: 821-48-7 EINECS: 212-479-5 UN: 2923 ADR: 8,II |