2,5-Dichlor-3-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Dichlorothiophene-3-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654795-25G 654795-5G
SIAL654795-25GEA 208 EUR
SIAL654795-25G SIAL654795-5G
2,5-Dichlor-3-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlor-3-thenoesäure
Formel: C₅H₂Cl₂O₂S
Molecular Weight: 197,04 g/mol
MDL: MFCD00082908
CAS-Nummer: 36157-41-2