1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidin
Lieferant: BIONET RESEARCH
10G-310S.500
10G-310S.1
10G-310S.5
10G-310S.10
BIOT10G-310S.500EA
0
EUR
BIOT10G-310S.500
BIOT10G-310S.1
BIOT10G-310S.5
BIOT10G-310S.10
1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidin
1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ |
MDL:
MFCD00020819 CAS-Nummer: 10220-22-1 |