Holmium(III)perchlorat 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Holmium (III) perchlorate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
443875-10G
443875-2G
SIAL443875-10GEA
185
EUR
SIAL443875-10G
SIAL443875-2G
Holmium(III)perchlorat 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Holmium(III)perchlorat
Formel:
Cl₃HoO₁₂ Molecular Weight: 463,28 g/mol |
MDL:
MFCD00064643 CAS-Nummer: 14017-54-0 EINECS: 237-839-9 |