Diuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L02986.18 L02986.30
L02986.18EA 41.2 EUR
L02986.18 L02986.30
Diuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff) ≥97%
Diuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff)
Purity: 97% CAS No.: 330-54-1 Molecular Formula: C9H10Cl2N2O Formula Weight: 233.10 Odour: Odourless Melting Point: 157-160° Boiling Point: 180-190° dec. Beilstein Reference: 2215168 Merck Reference: 14,3382 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00018136
Formel: C₉H₁₀Cl₂N₂O
Molecular Weight: 233.10 g/mol
Siedepunkt: 180…190 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Dichte: 1.48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018136
CAS-Nummer: 330-54-1
EINECS: 206-354-4
ADR: 9 III