Tetrachlorgold(III)säure (40 - 44% Au) (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogentetrachloroaurat(III), Tetrachlorgoldsäure
44744.NB
44744.NH
44744.NBEA
734
EUR
44744.NB
44744.NH
Tetrachlorgold(III)säure (40 - 44% Au) (w/w) in wässriger Lösung
Tetrachlorgold(III)säure
CAS No.: 16903-35-8
Molecular Formula: HAuCl4
Formula Weight: 339.79
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Orange
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011322
Formel:
HAuCl₄ Molecular Weight: 339.78 g/mol Dichte: 3.9 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011322 CAS-Nummer: 16903-35-8 EINECS: 240-948-4 UN: 3264 ADR: 8 III Merck Index: 13,04536 |