2-Chlor-6-fluorphenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
005668-1G 005668-5G
FLUO005668-1GEA 31.1 EUR
FLUO005668-1G FLUO005668-5G
2-Chlor-6-fluorphenylacetonitril
2-Chlor-6-fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
MDL: MFCD00001900
CAS-Nummer: 75279-55-9
EINECS: 278-171-8
UN: 3439
ADR: 6.1,II