2-Chlor-4-fluorphenylacetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile
B23132.06 B23132.14
B23132.06EA 29.3 EUR
B23132.06 B23132.14
2-Chlor-4-fluorphenylacetonitril ≥97%
2-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
Purity: 97% CAS No.: 75279-56-0 Molecular Formula: C8H5ClFN Formula Weight: 169.59 Melting Point: 67-69° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00236029
Formel: C₈H₅ClFN
Schmelzpunkt: 67…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236029
CAS-Nummer: 75279-56-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II