3-Chlor-2-fluorphenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
005669-1G 005669-5G
FLUO005669-1GEA 51.9 EUR
FLUO005669-1G FLUO005669-5G
3-Chlor-2-fluorphenylacetonitril
3-Chlor-2-fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
MDL: MFCD01631552
CAS-Nummer: 261762-98-5