3-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
005670-1G 005670-5G
FLUO005670-1GEA 31.1 EUR
FLUO005670-1G FLUO005670-5G
3-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
3-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
Molecular Weight: 169.5834 g/mol
MDL: MFCD01631553
CAS-Nummer: 658-98-0