Kaliumtetrachloroaurat Hydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Gold potassium chloride hydrate, Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, Potassium gold(III) chloride hydrate
B23292.03 B23292.06
B23292.03EA 183 EUR
B23292.03 B23292.06
Kaliumtetrachloroaurat Hydrat ≥99%
Kaliumtetrachloroaurat Hydrat
Purity: 99% CAS No.: 27988-75-6 Molecular Formula: AuCl4K.xH2O Formula Weight: 377.88(anhy) Melting Point: 357° dec. Merck Reference: 14,7681 MDL No.: MFCD00043088
Formel: AuCl₄K·xH₂O
Molecular Weight: 377,88 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 357 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043088
CAS-Nummer: 27988-75-6
EINECS: 237-190-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7681