Weißes Mineralöl (Erdöl), M.W. 75 cSt
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
Synonyme:
Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
BASE75
BASE75-G
JOBIBASE75EA
146
EUR
JOBIBASE75
JOBIBASE75-G
Weißes Mineralöl (Erdöl), M.W. 75 cSt
Mineral oil, white (petroleum)
MDL:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8042-47-5 EINECS: 232-455-8 |