3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
FL13840.POR 013840-5G 013840-25G
CHMPFL13840.POREA 0 EUR
CHMPFL13840.POR FLUO013840-5G FLUO013840-25G
3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid
3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₈ClFO
MDL: MFCD04973773
CAS-Nummer: 351-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II