Ethylmagnesiumbromid 1 mol/l in tert-Butylmethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
345105-100ML 345105-800ML
SIAL345105-100MLEA 69.5 EUR
SIAL345105-100ML SIAL345105-800ML
Ethylmagnesiumbromid 1 mol/l in tert-Butylmethylether, Sigma-Aldrich®
Ethylmagnesium bromide
Formel: C₂H₅BrMg
Molecular Weight: 133,27 g/mol
MDL: MFCD00000043
CAS-Nummer: 925-90-6
EINECS: 213-127-3