Ethylmagnesiumbromid ∼13% (w/w) 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL364673-100MLEA 60.5 EUR
SIAL364673-100ML SIAL364673-800ML
Ethylmagnesiumbromid ∼13% (w/w) 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Ethylmagnesium bromide
Formel: C₂H₅BrMg
Molecular Weight: 133,27 g/mol
MDL: MFCD00000043
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I