2-Chlor-3-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
655244-1G 655244-5G
SIAL655244-1GEA 55.6 EUR
SIAL655244-1G SIAL655244-5G
2-Chlor-3-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,5930 g/mol
MDL: MFCD07369787
CAS-Nummer: 54881-49-1