3-(2-Bromethoxy)benzaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
3-(2-Bromoethoxy)benzenecarboxaldehyde
3G-935.500
3G-935.1
3G-935.5
3G-935.10
BIOT3G-935.500EA
0
EUR
BIOT3G-935.500
BIOT3G-935.1
BIOT3G-935.5
BIOT3G-935.10
3-(2-Bromethoxy)benzaldehyd
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₉BrO₂ |
CAS-Nummer:
186191-19-5 |