5-Chlor-2-methoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H31860.06
H31860.14
H31860.06EA
77.2
EUR
H31860.06
H31860.14
5-Chlor-2-methoxybenzaldehyd 97%
5-Chlor-2-methoxybenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 7035-09-8
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 75-79°
MDL No.: MFCD00033854
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.60 g/mol Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00033854 CAS-Nummer: 7035-09-8 |