4-(2-Bromethoxy)benzaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
3G-938.5
3G-938.500
3G-938.1
3G-938.10
BIOT3G-938.5EA
0
EUR
BIOT3G-938.5
BIOT3G-938.500
BIOT3G-938.1
BIOT3G-938.10
4-(2-Bromethoxy)benzaldehyd
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229.0706 g/mol |
MDL:
MFCD00021074 CAS-Nummer: 52191-15-8 |