2-Nitrophenyloctylether ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17320.14 A17320.06
A17320.14EA 204 EUR
A17320.14 A17320.06
2-Nitrophenyloctylether ≥98%
2-Nitrophenyloctylether
Purity: 98% CAS No.: 37682-29-4 Molecular Formula: C14H21NO3 Formula Weight: 251.32 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 163-165°/2mm Beilstein Reference: 2529905 MDL No.: MFCD00014693
Formel: C₁₄H₂₁NO₃
Siedepunkt: 163…165 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,04
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014693
CAS-Nummer: 37682-29-4
EINECS: 253-623-7