2-Nitrophenyloctylether, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
73732-100ML 73732-25ML 73732-5ML
73732-100MLEA 790 EUR
73732-100ML 73732-25ML 73732-5ML
2-Nitrophenyloctylether, Supelco®
2-Nitrophenyloctylether
Formel: C₁₄H₂₁NO₃
Molecular Weight: 251,32 g/mol
MDL: MFCD00014693
CAS-Nummer: 37682-29-4
EINECS: 253-623-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e6ed89130a68325e3a9cfdf571ad0a357e9a2a8&vid=42fd4c23719ac0a005a462640d6cf743fd7abf9a&prid=web&clid=SAPDAM