2-Nitrophenyloctylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
365130-25G
365130-5G
SIAL365130-25GEA
420
EUR
SIAL365130-25G
SIAL365130-5G
2-Nitrophenyloctylether, Sigma-Aldrich®
2-Nitrophenyloctylether
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃ Molecular Weight: 251,32 g/mol |
MDL:
MFCD00014693 CAS-Nummer: 37682-29-4 EINECS: 253-623-7 |