5-Brom-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Bromo-2-methoxybenzeneboronic acid
BB-2605-5G BB-2605-25G BB-2605-1G
COBBBB-2605-5GEA 59.8 EUR
COBBBB-2605-5G COBBBB-2605-25G COBBBB-2605-1G
5-Brom-2-methoxyphenylboronsäure
5-Brom-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BBrO₃
Molecular Weight: 230,85 g/mol
MDL: MFCD00093409
CAS-Nummer: 89694-45-1