4-Brom-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Bromo-2-methoxyphenyl)boronic acid
FA-2253-5G
FA-2253-1G
COBBFA-2253-5GEA
796
EUR
COBBFA-2253-5G
COBBFA-2253-1G
4-Brom-2-methoxyphenylboronsäure
4-Brom-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₃ Molecular Weight: 230.8516 g/mol |
MDL:
MFCD11856025 CAS-Nummer: 889849-21-2 |