2-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
BB-2191-1G BB-2191-5G
COBBBB-2191-1GEA 38.5 EUR
COBBBB-2191-1G COBBBB-2191-5G
2-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
2-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₃
Molecular Weight: 186.40 g/mol
MDL: MFCD03411935
CAS-Nummer: 219735-99-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable