2-Chlor-6-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
512753-1G 512753-5G
SIAL512753-1GEA 43 EUR
SIAL512753-1G SIAL512753-5G
2-Chlor-6-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-6-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₃
Molecular Weight: 186,4000 g/mol
MDL: MFCD04039878
CAS-Nummer: 385370-80-9