3,5-Dichlor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
BB-5221-5G BB-5221-1G
COBBBB-5221-5GEA 1060 EUR
COBBBB-5221-5G COBBBB-5221-1G
3,5-Dichlor-4-methoxyphenylboronsäure
3,5-Dichlor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BCl₂O₃
Molecular Weight: 220.8500 g/mol
MDL: MFCD04039018
CAS-Nummer: 175883-61-1