3-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
564486-1G 564486-5G
SIAL564486-1GEA 31.2 EUR
SIAL564486-1G SIAL564486-5G
3-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₃
Molecular Weight: 186,40 g/mol
MDL: MFCD04039888
CAS-Nummer: 175883-60-0