2,5-Dichlor-3-thiophencarbonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
CD09458 CD09458DA CD09458EA
MAYBCD09458EA 0 EUR
MAYBCD09458 MAYBCD09458DA MAYBCD09458EA
2,5-Dichlor-3-thiophencarbonylchlorid
2,5-Dichlor-3-thiophencarbonylchlorid
Formel: C₅HCl₃OS
MDL: MFCD00041441
CAS-Nummer: 57248-14-3