Kaliumtetrachloroaurat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Gold potassium chloride, Potassium tetrachloroaurate(III), Potassium gold(III) chloride

316120010 316120050
ACRO316120010EA 167 EUR
ACRO316120010 ACRO316120050
Kaliumtetrachloroaurat 98%
Kaliumtetrachloroaurat
Formel: AuCl₄K
Molecular Weight: 377.88 g/mol
Schmelzpunkt: 357 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043088
CAS-Nummer: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1
UN: 3260

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Assay ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR