Kaliumtetrachloroaurat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Gold potassium chloride, Potassium tetrachloroaurate(III), Potassium gold(III) chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334545-1G
334545-5G
SIAL334545-1GEA
189
EUR
SIAL334545-1G
SIAL334545-5G
Kaliumtetrachloroaurat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrachloroaurat
Formel:
AuCl₄K Molecular Weight: 377.88 g/mol |
MDL:
MFCD00043088 CAS-Nummer: 13682-61-6 EINECS: 237-190-1 |