Kaliumtetrachloroaurat ≥99,995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Gold potassium chloride, Potassium tetrachloroaurate(III), Potassium gold(III) chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450235-1G 450235-250MG
SIAL450235-1GEA 148 EUR
SIAL450235-1G SIAL450235-250MG
Kaliumtetrachloroaurat ≥99,995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrachloroaurat
Formel: AuCl₄K
Molecular Weight: 377,88 g/mol
MDL: MFCD00043088
CAS-Nummer: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1