3-Acetamido-5-brombenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4115-5G CA-4115-1G
COBBCA-4115-5GEA 451 EUR
COBBCA-4115-5G COBBCA-4115-1G
3-Acetamido-5-brombenzoesäure
3-Acetamido-5-brombenzoesäure
Formel: C₉H₈BrNO₃
MDL: MFCD01098204
CAS-Nummer: 78238-11-6