5,8-Dibromisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6032-1G HC-6032-5G
COBBHC-6032-1GEA 169 EUR
COBBHC-6032-1G COBBHC-6032-5G
5,8-Dibromisochinolin
5,8-Dibromoisoquinoline
Formel: C₉H₅Br₂N
Molecular Weight: 286,95 g/mol
MDL: MFCD03109888
CAS-Nummer: 81045-39-8