3-Brombenzo[b]thiophen 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32948.09
H32948.18
H32948.09EA
78.7
EUR
H32948.09
H32948.18
3-Brombenzo[b]thiophen 95%
3-Brombenzo[b]thiophen
Purity: 95%
CAS No.: 7342-82-7
Molecular Formula: C8H5BrS
Formula Weight: 213.10
Refractive Index: 1.6680
Boiling Point: 72-74°/0.27mm
MDL No.: MFCD00023009
Formel:
C₈H₅BrS Molecular Weight: 213,10 g/mol Siedepunkt: 72…74 °C (0,27 mmHg) Dichte: 1,629 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023009 CAS-Nummer: 7342-82-7 |