3-Brombenzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
494976-25ML 494976-5ML
SIAL494976-25MLEA 237 EUR
SIAL494976-25ML SIAL494976-5ML
3-Brombenzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzo[b]thiophen
Formel: C₈H₅BrS
Molecular Weight: 213.10 g/mol
MDL: MFCD00023009
CAS-Nummer: 7342-82-7