Octylphosphonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
OPA, 1-Octylphosphonic acid, n-Octylphosphonic acid
20651.03
20651.06
20651.03EA
64.1
EUR
20651.03
20651.06
Octylphosphonsäure ≥98%
Octylphosphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4724-48-5
Molecular Formula: C8H19O3P
Formula Weight: 194.21
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1764242
MDL No.: MFCD00015841
Formel:
C₈H₁₉O₃P Molecular Weight: 194,21 g/mol Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015841 CAS-Nummer: 4724-48-5 EINECS: 225-218-5 |