Octylphosphonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: OPA, 1-Octylphosphonic acid, n-Octylphosphonic acid
L18586.06 L18586.03
L18586.06EA 251 EUR
L18586.06 L18586.03
Octylphosphonsäure ≥99%
Octylphosphonic acid
Purity: 99% CAS No.: 4724-48-5 Molecular Formula: C8H19O3P Formula Weight: 194.21 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 1764242
Formel: C₈H₁₉O₃P
Molecular Weight: 194,21 g/mol
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015841
CAS-Nummer: 4724-48-5
EINECS: 225-218-5