Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 97-90-5
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Crosslinking monomer
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 198,21 g/mol Siedepunkt: 83…85 °C (1 mmHg) Dichte: 1,051 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008590 CAS-Nummer: 97-90-5 EINECS: 202-617-2 |