Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18847.0250 8.18847.1000
8.18847.0250EA 53 EUR
8.18847.0250 8.18847.1000
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat)
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 198,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008590
CAS-Nummer: 97-90-5
EINECS: 202-617-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 5 g/l (20 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 240 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)