Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
335681-100ML 335681-500ML 335681-5ML
SIAL335681-100MLEA 46.2 EUR
SIAL335681-100ML SIAL335681-500ML SIAL335681-5ML
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat)
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 198,21 g/mol
MDL: MFCD00008590
CAS-Nummer: 97-90-5
EINECS: 202-617-2