(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DMA
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
L13507.AE L13507.AP
L13507.AEEA 30.8 EUR
L13507.AE L13507.AP
(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat 97% stabilisiert
(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat
Stabilized with ca 0.2% 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 2867-47-2 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: ca -30° Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 1757048 UN No.: 2522 MDL No.: MFCD00008589
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157,21 g/mol
Siedepunkt: 186…188 °C
Schmelzpunkt: ∼–30 °C
Dichte: 0,932
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008589
CAS-Nummer: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN: 2522
ADR: 6.1,II