(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DMA
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
234907-100ML 234907-1L
SIAL234907-100MLEA 35.3 EUR
SIAL234907-100ML SIAL234907-1L
(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157,21 g/mol
MDL: MFCD00008589
CAS-Nummer: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN: 2522
ADR: 6.1,II