4-(2-Chlorethyl)morpholin Hydrochlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
L05771.22
L05771.36
L05771.22EA
33.8
EUR
L05771.22
L05771.36
4-(2-Chlorethyl)morpholin Hydrochlorid ≥99%
4-(2-Chlorethyl)morpholin Hydrochlorid
Purity: 99%
CAS No.: 3647-69-6
Molecular Formula: C6H12ClNO.HCl
Formula Weight: 186.08
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 3684083
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00012797
Formel:
C₆H₁₃Cl₂NO Molecular Weight: 186.08 g/mol Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012797 CAS-Nummer: 3647-69-6 EINECS: 222-881-2 UN: 2923 ADR: 8 III |