2-Imidazolidinon Hemihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Imidazolidone hemihydrate
A17666.0B A17666.30
A17666.0BEA 70.5 EUR
A17666.0B A17666.30
2-Imidazolidinon Hemihydrat ≥98%
2-Imidazolidinon Hemihydrat
Purity: 98+% CAS No.: 121325-67-5 Molecular Formula: C3H6N2O.0.5H2O Formula Weight: 95.10 (86.09anhy) Melting Point: 55° MDL No.: MFCD02662355
Formel: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
Molecular Weight: 95.10 g/mol (86.09 anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02662355
CAS-Nummer: 121325-67-5
EINECS: 204-436-4