Triethylphosphonoacetat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
139701000 139705000 139700025
ACRO139701000EA 47.9 EUR
ACRO139701000 ACRO139705000 ACRO139700025
Triethylphosphonoacetat 97%
Triethylphosphonoacetat
Formel: C₈H₁₇O₅P
Siedepunkt: 260…262 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009177
CAS-Nummer: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acid value ≤2 mg KOH/g