Triethyl-3-phosphonopropionat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Ethyl 3-(diethoxyphosphoryl)propanoate
L10190.09
L10190.18
L10190.TW
L10190.09EA
62.4
EUR
L10190.09
L10190.18
L10190.TW
Triethyl-3-phosphonopropionat ≥98%
Triethyl-3-phosphonopropionat
Purity: 98%
CAS No.: 3699-67-0
Molecular Formula: C9H19O5P
Formula Weight: 238.22
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₉O₅P Molecular Weight: 238.22 g/mol Siedepunkt: 127…129 °C (2 mmHg) Dichte: 1.094 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015167 CAS-Nummer: 3699-67-0 |