Triethylphosphonoformiat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43410.0010 8.43410.0100
8.43410.0010EA 38.4 EUR
8.43410.0010 8.43410.0100
Triethylphosphonoformiat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triethylphosphonoformiat
Formel: C₇H₁₅O₅P
MDL: MFCD00009108
CAS-Nummer: 1474-78-8
EINECS: 216-016-8